3-(Dimethylamino)benzyl alcohol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (3-(Dimethylamino)phenyl)methanol, m-(Dimethylamino)benzyl alcohol, Benzenemethanol,3-(dimethylamino)-, Benzyl alcohol, m-(dimethylamino)-
438160010 438160050
ACRO438160010EA 51.5 EUR
ACRO438160010 ACRO438160050
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol 97%
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol
Formel: C₉H₁₃NO
Siedepunkt: 109…110 °C (.1Torr)
Flammpunkt: 110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017342
CAS-Nummer: 23501-93-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %