(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: (S)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine, (S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
437880010 437880050
ACRO437880010EA 88.3 EUR
ACRO437880010 ACRO437880050
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 99%
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Formel: C₁₁H₁₆N₂
Siedepunkt: 108…115 °C (5 mmHg)
Dichte: 1.02 g/cm³
Flammpunkt: 140 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082766
CAS-Nummer: 114715-38-7
UN-Nummer: 2735
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +1° to +3° (20°C, 589 nm) (neat)