2,6-Pyridindicarbaldehyd 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
437750010 437752500
ACRO437750010EA 183 EUR
ACRO437750010 ACRO437752500
2,6-Pyridindicarbaldehyd 97%
2,6-Pyridinedicarboxaldehyde
Formel: C₇H₅NO₂
Schmelzpunkt: 123.3…124.5 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010103
CAS-Nummer: 5431-44-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
GC ≥96.0 %