(S)-3-(Aminomethyl)-1-Boc-piperidin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl (S)-3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate, (S)-1-BOC-3-(Aminomethyl)piperidine
437470010 437470050
ACRO437470010EA 163 EUR
ACRO437470010 ACRO437470050
(S)-3-(Aminomethyl)-1-Boc-piperidin 97%
(S)-3-(Aminomethyl)-1-Boc-piperidin
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03839877
CAS-Nummer: 140645-24-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -10° to -20° (20°C, 589 nm) (c=1, methanol)