Rhodium(III)chlorid Hydrat 99.95% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Rhodium trichloride hydrate
437090010 437092500
ACRO437090010EA 1010 EUR
ACRO437090010 ACRO437092500
Rhodium(III)chlorid Hydrat 99.95% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Rhodium(III)chlorid Hydrat
Formel: Cl₃Rh·H₂O
Schmelzpunkt: 100 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149839
CAS-Nummer: 20765-98-4
UN-Nummer: 3260
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Red-brown to brown to black Crystals
Assay 37.0 to 43.0 % (Rh)
Total trace metal impurities ≤500 ppm