2-Brom-5-iodpyridin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
436850050
436850250
ACRO436850050EA
68.2
EUR
ACRO436850050
ACRO436850250
2-Brom-5-iodpyridin 97%
2-Brom-5-iodpyridin
Formel:
C₅H₃BrIN Molekulargewicht: 283.89 g/mol Schmelzpunkt: 123…123.6 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03095201 CAS-Nummer: 73290-22-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to light pink to light brown Crystalline powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 121 to 125 °C |
GC | ≥96.0 % |