Natriumcarbonat 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
436800050
436800250
ACRO436800050EA
46.1
EUR
ACRO436800050
ACRO436800250
Natriumcarbonat 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Natriumcarbonat
Formel:
Na₂CO₃ Molekulargewicht: 105.99 g/mol Siedepunkt: 1600 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 851 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003494 CAS-Nummer: 497-19-8 Merck Index: 14,08596 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Total trace metal impurities | ≤10 ppm |