Triethyloxoniumtetrafluoroborat 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
436760250 436761000
ACRO436760250EA 86.6 EUR
ACRO436760250 ACRO436761000
Triethyloxoniumtetrafluoroborat 95%
Triethyloxonium tetrafluoroborate
Formel: C₆H₁₅BF₄O
Schmelzpunkt: 84…89 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00044423
CAS-Nummer: 368-39-8
UN-Nummer: 2925
ADR: 4.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Stabilizer 3 to 5 % ether
Titration with NaOH ≥96.0 %