3-Amino-1-Boc-piperidin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-BOC-3-Aminopiperidine, (±)-3-Amino-1-boc-piperidine, tert-Butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate
436600010 436600050
ACRO436600010EA 190 EUR
ACRO436600010 ACRO436600050
3-Amino-1-Boc-piperidin 97%
3-Amino-1-Boc-piperidin
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01861219
CAS-Nummer: 144243-24-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %