5,5-Diphenylhydantoin sodium salt 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
436100250 436101000
ACRO436100250EA 35.7 EUR
ACRO436100250 ACRO436101000
5,5-Diphenylhydantoin sodium salt 99%
5,5-Diphenylhydantoin sodium salt
Formel: C₁₅H₁₂N₂O₂
Schmelzpunkt: 295…298 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00069674
CAS-Nummer: 630-93-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3.0 %
Titration with NaOH 98.5 to 100.5 % (On anhydrous substance)
Color of solution Passes test