2-Fluor-4-pyridinboronsäurepinakolester 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
435930010 435930050
ACRO435930010EA 145 EUR
ACRO435930010 ACRO435930050
2-Fluor-4-pyridinboronsäurepinakolester 95%
2-Fluor-4-pyridinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₁H₁₅BFNO₂
Schmelzpunkt: 47.9…51.6 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06798253
CAS-Nummer: 458532-86-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 54 °C
GC ≥94.0 %