Methyl-2-(hydroxymethyl)acrylat 85% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
Stabilisierung: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 0.1 wt.%
435900010 435900050
ACRO435900010EA 54.3 EUR
ACRO435900010 ACRO435900050
Methyl-2-(hydroxymethyl)acrylat 85% stabilisiert
Methyl-2-(hydroxymethyl)acrylate
Formel: C₅H₈O₃
Siedepunkt: 71…72 °C (2Torr)
Dichte: 1.129 g/cm³
Flammpunkt: 90 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD12545894
CAS-Nummer: 15484-46-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥84.0 %
NMR consistent with structure
Specific optical rotation +8° to +11° (20°C, 589 nm) (c=1,CH3OH)