6-Bromnicotinsäure 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Bromopyridine-3-carboxylic acid, 2-Bromo-5-pyridinecarboxylic acid, 6-Bromo-3-pyridinecarboxylic acid
435400010 435400100
ACRO435400010EA 35.4 EUR
ACRO435400010 ACRO435400100
6-Bromnicotinsäure 96%
6-Bromnicotinsäure
Formel: C₆H₄BrNO₂
Schmelzpunkt: 179…181 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01927100
CAS-Nummer: 6311-35-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥94 %