3-Cyanophenylacetic acid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
434890010
434890050
ACRO434890010EA
127
EUR
ACRO434890010
ACRO434890050
3-Cyanophenylacetic acid 95%
3-Cyanophenylacetic acid
Formel:
C₉H₇NO₂ Schmelzpunkt: 117…118 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06411079 CAS-Nummer: 1878-71-3 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 113 to 119 °C |
HPLC | ≥94.0 % |