O-tert-Butyl-L-serine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
H-Ser(tBu)-OH
434880010
434880050
ACRO434880010EA
91.4
EUR
ACRO434880010
ACRO434880050
O-tert-Butyl-L-serine 97%
O-tert-Butyl-L-serine
Formel:
C₇H₁₅NO₃ Schmelzpunkt: 225.2…228 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00066088 CAS-Nummer: 18822-58-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤10.0 % (K.F.) |
HPLC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | -15.5° to -17.5° (20°C, 589 nm) |