Carbobenzyloxy-beta-Alanin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Carbobenzyloxy-beta-alanine
434810050 434810250
ACRO434810050EA 52 EUR
ACRO434810050 ACRO434810250
Carbobenzyloxy-beta-Alanin 98%
Carbobenzyloxy-beta-Alanin
Formel: C₁₁H₁₃NO₄
Molekulargewicht: 223.23 g/mol
Schmelzpunkt: 105.3…107.2 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00037292
CAS-Nummer: 2304-94-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 110 °C
HPLC ≥97.5 %