Polyethylenglycol 4.000

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: PEG 4,000

434630010 434630050
ACRO434630010EA 54.3 EUR
ACRO434630010 ACRO434630050
Polyethylenglycol 4.000
Polyethylenglycol 4.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molekulargewicht: 4000 g/mol
Schmelzpunkt: 54…58 °C
Flammpunkt: 250
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01779612
CAS-Nummer: 25322-68-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to almost white Flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
Molecular weight 3500 to 4500 g/mol (Average)
Hydroxyl value 25 to 32 mg KOH/g


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR