Dilithium tetrabromonickelate(II) 0.5 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
434541000 434548000
434541000.EA 43.5 EUR
434541000. 434548000.
Dilithium tetrabromonickelate(II) 0.5 M in THF, AcroSeal®
Dilithium tetrabromonickelate(II)
Formel: Br₄Li₂Ni
Dichte: 1,065 g/cm³
Flammpunkt: –18 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00192058
CAS-Nummer: 13826-95-4
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Blue-green to brown Solution
Titration Argentometric 0.45 to 0.55 M
GC ≥95 %