p-Toluenesulphinic acid sodium salt, wasserfrei 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Sodium 4-methylbenzenesulphinate, Sodium-p-toluenesulphinate, 4-Methylbenzenesulphinic acid sodium salt, Sodiumtoluene-4-sulphinate
434530250
434531000
ACRO434530250EA
41.4
EUR
ACRO434530250
ACRO434531000
p-Toluenesulphinic acid sodium salt, wasserfrei 97%
p-Toluenesulphinic acid sodium salt
Formel:
C₇H₇NaO₂S Molekulargewicht: 178.19 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013136 CAS-Nummer: 824-79-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤3.00 % |
HPLC | ≥96.0 % |