Tris-acetat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
434500250 434501000 434505000
ACRO434500250EA 57.3 EUR
ACRO434500250 ACRO434501000 ACRO434505000
Tris-acetat 99%
Tris-acetat
Formel: NH₂C(CH₂OH)₃·CH₃COOH
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00038951
CAS-Nummer: 6850-28-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Water ≤1.0 %
Solubility (1 g/ml in water) Clear colorless
UV at 290 nm A: ≤0.5
Titration with NaOH ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm