Ammoniumsulfat 99%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
434380010 434380050
ACRO434380010EA 39.7 EUR
ACRO434380010 ACRO434380050
Ammoniumsulfat 99%, reinst
Ammoniumsulfat
Formel: (NH₄)₂SO₄
Schmelzpunkt: 280 °C
Dichte: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003391
CAS-Nummer: 7783-20-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystals
Sulfated ash ≤0.05 %
pH 5.0 to 6.0
Titration excess NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %