4-Chlortetrahydropyran 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
434270010
434270050
ACRO434270010EA
53.5
EUR
ACRO434270010
ACRO434270050
4-Chlortetrahydropyran 96%
4-Chlortetrahydropyran
Formel:
C₅H₉ClO Siedepunkt: 150 °C (760 mmHg) Dichte: 1,12 g/cm³ Flammpunkt: 46 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00074911 CAS-Nummer: 1768-64-5 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to dark yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥95.0 % |