2-Brom-5-methylthiophen 95% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Kupfer und Natriumhydrogencarbonat (0,1:0,4)%
434200010
434200050
ACRO434200010EA
32.8
EUR
ACRO434200010
ACRO434200050
2-Brom-5-methylthiophen 95% stabilisiert
2-Bromo-5-methylthiophene
Formel:
C₅H₅BrS Siedepunkt: 65 °C (15 mmHg) Schmelzpunkt: 58 °C Dichte: 1,5529 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 78 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00130103 CAS-Nummer: 765-58-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate) |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94.0 % |
Stabilizer | 0.1 % Cu and 0.4 % NaHCO3 |