Ytterbium(III)trifluormethansulfonat, wasserfrei 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ytterbium (III) triflate
434050010
434050050
ACRO434050010EA
43.4
EUR
ACRO434050010
ACRO434050050
Ytterbium(III)trifluormethansulfonat, wasserfrei 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Ytterbium(III)trifluormethansulfonat
Formel:
C₃F₉O₉S₃Yb Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06200261 CAS-Nummer: 54761-04-5 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Complexometric | 26.8 to 29.0 % (Yb) |
Total conc. of imp.as REO | ≤1000 ppm |