n-Pentan 95%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Pentane
434030050
434030250
ACRO434030050EA
145
EUR
ACRO434030050
ACRO434030250
n-Pentan 95%, technische Qualität
n-Pentan
Formel:
H₃C(CH₂)₃CH₃ Molekulargewicht: 72.15 g/mol Siedepunkt: 36 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –130 °C Dichte: 0.626 g/cm³ Flammpunkt: –49 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009498 CAS-Nummer: 109-66-0 UN-Nummer: 1265 ADR: 3 II Merck Index: 13,07193 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3570 to 1.3590 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |
UV | at 400 nm A: ≤0.009 |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |