2-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methoxycarbonylphenylboronic acid, 2-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
433910010 433910050
ACRO433910010EA 38 EUR
ACRO433910010 ACRO433910050
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure 97%
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₉BO₄
Schmelzpunkt: 101.1…101.4 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179452
CAS-Nummer: 374538-03-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %