2-(2-Chlorophenyl)glycine 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
H-DL-Phg(2-Cl)-OH, 2-Amino-2-(2-chlorophenyl)acetic Acid, (±)-2-Chlorophenylglycine
433340250
433341000
ACRO433340250EA
93.2
EUR
ACRO433340250
ACRO433341000
2-(2-Chlorophenyl)glycine 98%
2-(2-Chlorophenyl)glycine
Formel:
C₈H₈ClNO₂ Schmelzpunkt: 182.9…183 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00049324 CAS-Nummer: 88744-36-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |