1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
432530100
432530050
ACRO432530100EA
425
EUR
ACRO432530100
ACRO432530050
1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene 95%
1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene
Formel:
C₈H₇BrF₂ Siedepunkt: 80…82 °C (10Torr) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11110333 CAS-Nummer: 1000994-95-5 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94.0 % |
Density | 1.76 to 1.80 g/ml (25°C) |
Additional info | dielectric strength: ≥35 kV |
Viscosity | 0.7 to 0.9 cSt (at 25°C) |