N,N-Dimethylacrylamid 99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Stabilisierung:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 500 ppm
432021000
432025000
ACRO432021000EA
69.9
EUR
ACRO432021000
ACRO432025000
N,N-Dimethylacrylamid 99% stabilisiert
N,N-Dimethylacrylamid
Formel:
C₅H₉NO Siedepunkt: 80 °C (20 mmHg) Dichte: 0.962 g/cm³ Flammpunkt: 70 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008626 CAS-Nummer: 2680-03-7 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4730 to 1.4750 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Stabilizer | Approx. 500 ppm |