Cesium methanesulphonate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Methanesulphonic acid cesium salt
431580050 431580250
ACRO431580050EA 66.4 EUR
ACRO431580050 ACRO431580250
Cesium methanesulphonate 98%
Cesium methanesulphonate
Formel: CH₃CsO₃S
Molekulargewicht: 227.997 g/mol
Schmelzpunkt: 262…264 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075523
CAS-Nummer: 2550-61-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in water) Clear colorless