1-Boc-isonipecotinsäureethylester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl N-BOC-4-piperidinecarboxylate, Ethyl N-Boc-piperidine-4-carboxylate
431500050 431500250
ACRO431500050EA 83.1 EUR
ACRO431500050 ACRO431500250
1-Boc-isonipecotinsäureethylester 97%
1-Boc-isonipecotinsäureethylester
Formel: C₁₃H₂₃NO₄
Molekulargewicht: 257.33 g/mol
Siedepunkt: 120…135 °C (.5 mmHg)
Dichte: 1.046 g/cm³
Flammpunkt: 110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01763998
CAS-Nummer: 142851-03-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %