Thiophenol 99%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Mercaptobenzene, Phenyl mercaptan, Benzenethiol
430721000
430728000
430721000.EA
32
EUR
430721000.
430728000.
Thiophenol 99%, AcroSeal®
Thiophenol
Formel:
C₆H₆S Siedepunkt: 167…169 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –15 °C Dichte: 1.078 g/cm³ Flammpunkt: 50 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004826 CAS-Nummer: 108-98-5 UN-Nummer: 2337 ADR: 6.1,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5880 to 1.5900 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |