Bromwasserstoff 33% (w/w) in Essigsäure (Eisessig), AcroSeal®, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hydrogen bromide
430691000
430698000
430691000.EA
45.9
EUR
430691000.
430698000.
Bromwasserstoff 33% (w/w) in Essigsäure (Eisessig), AcroSeal®, rein
Bromwasserstoff
Formel:
HBr Molekulargewicht: 80.91 g/mol Siedepunkt: -66.7 Schmelzpunkt: -86 Dichte: 1.42 g/cm³ Flammpunkt: 39 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011323 CAS-Nummer: 10035-10-6 UN-Nummer: 2920 ADR: 8 II Merck Index: 13,04799 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to yellow-orange Solution (May darken on storage) |
Water | ≤0.5 % |
Titration with NaOH | 31.5 to 36.5 % |
HPLC | ≥97.0 % |