2-Chlor-3-pyridinboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-Chloropyridine-3-boronic acid pinacol ester
430660010 430660050
ACRO430660010EA 24.9 EUR
ACRO430660010 ACRO430660050
2-Chlor-3-pyridinboronsäurepinakolester 97%
2-Chlor-3-pyridinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₁H₁₅BClNO₂
Schmelzpunkt: 34…39 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04039873
CAS-Nummer: 452972-11-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
HPLC ≥97.0 %