4-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, Methyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
430610010 430610050
ACRO430610010EA 48 EUR
ACRO430610010 ACRO430610050
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester 97%
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₁₉BO₄
Schmelzpunkt: 82…83.2 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179438
CAS-Nummer: 171364-80-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
GC ≥96.0 %