1-Cyclohexenylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Cyclohexeneboronic acid pinacol ester, 2-(Cyclohex-1-en-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-Cyclohexene-1-boronic acid pinacol ester
430310010
430315000
ACRO430310010EA
239
EUR
ACRO430310010
ACRO430315000
1-Cyclohexenylboronsäurepinakolester 97%
1-Cyclohexenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₂₁BO₂ Siedepunkt: 125 °C (.2 mmHg) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05663845 CAS-Nummer: 141091-37-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to tan Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥95 % |