2-Chloropyrimidine-5-sulphonyl chloride 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Pyrimidinesulphonyl chloride, 2-chloro-
429630010 429630050
ACRO429630010EA 151 EUR
ACRO429630010 ACRO429630050
2-Chloropyrimidine-5-sulphonyl chloride 97%
2-Chloropyrimidine-5-sulphonyl chloride
Formel: C₄H₂Cl₂N₂O₂S
Schmelzpunkt: 64…67 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD06657208
CAS-Nummer: 98026-88-1
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to light orange Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 68 °C
GC ≥96.0 %