1-Methyl-1H-indazol-5-amine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
429520010
429520050
ACRO429520010EA
79.8
EUR
ACRO429520010
ACRO429520050
1-Methyl-1H-indazol-5-amine 97%
1-Methyl-1H-indazol-5-amine
Formel:
C₈H₉N₃ Schmelzpunkt: 152…154 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03305455 CAS-Nummer: 50593-24-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 151 to 154 °C |
HPLC | ≥97.0 % |
UV | 1 cm cell vs water |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Acidity | ≤0.0003 meq/g |