1H-Benzimidazol-4-carbonsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid
429510010
429510050
ACRO429510010EA
271
EUR
ACRO429510010
ACRO429510050
1H-Benzimidazol-4-carbonsäure 97%
1H-Benzimidazol-4-carbonsäure
Formel:
C₈H₆N₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01823426 CAS-Nummer: 46006-36-4 UN-Nummer: 3077 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |