Tris(trimethylsilyl)phosphit 92%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Tris(trimethylsilyl)phosphite
428520050 428520250 428521000
ACRO428520050EA 69.4 EUR
ACRO428520050 ACRO428520250 ACRO428521000
Tris(trimethylsilyl)phosphit 92%
Tris(trimethylsilyl)phosphit
Formel: C₉H₂₇O₃PSi₃
Siedepunkt: 78…81 °C (8.3 mmHg)
Dichte: 0.893 g/cm³
Flammpunkt: 66 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015588
CAS-Nummer: 1795-31-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %