N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-14, SB-14) 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(N,N-Dimethylmyristylammonio)propanesulphonate, Tetradecyldimethyl(3-sulphopropyl)ammonium Hydroxide Inner Salt
427740050 427740250
ACRO427740050EA 18.2 EUR
ACRO427740050 ACRO427740250
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-14, SB-14) 97%
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-14, SB-14)
Formel: C₁₉H₄₁NO₃S
Molekulargewicht: 363.5988 g/mol
Schmelzpunkt: 246…248 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036910
CAS-Nummer: 14933-09-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 3.72 to 3.99 % N