5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulphonate 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-(Trifluoromethyl)-5H-dibenzo[b,d]thiophen-5-ium trifluoromethanesulphonate
427670010
427670050
ACRO427670010EA
131
EUR
ACRO427670010
ACRO427670050
5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulphonate 96%
5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulphonate
Formel:
C₁₄H₈F₆O₃S₂ Schmelzpunkt: 150 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00236132 CAS-Nummer: 129946-88-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light brown Crystalline powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥95 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |