DL-Mevalonsäurelacton 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: (±)-Mevalonolactone, 4-Hydroxy-4-methyltetrahydro-2H-pyran-2-one, β-Hydroxy-beta-methyl-delta-valerolactone, DL-Mevalonic Acid Lactone, Tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-2-pyrone
428300010 428300050
ACRO428300010EA 138 EUR
ACRO428300010 ACRO428300050
DL-Mevalonsäurelacton 97%
DL-Mevalonolactone
Formel: C₆H₁₀O₃
Siedepunkt: 145…150 °C (5 mmHg)
Schmelzpunkt: 28 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00006648
CAS-Nummer: 674-26-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to brown Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %