(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilan 90% stabilisiert

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-(Trimethoxysilyl)propyl acrylate

426600050 426600250
ACRO426600050EA 106 EUR
ACRO426600050 ACRO426600250
(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilan 90% stabilisiert
(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilan
Formel: C₉H₁₈O₅Si
Siedepunkt: 95 °C (3 mmHg)
Dichte: 1.059 g/cm³
Flammpunkt: 123 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00054803
CAS-Nummer: 4369-14-6
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %
Stabilizer Stabilized with BHT


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR