2-Indancarboxylic acid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
426360010 426360050
ACRO426360010EA 120 EUR
ACRO426360010 ACRO426360050
2-Indancarboxylic acid 98%
2-Indancarboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Schmelzpunkt: 128…132 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085095
CAS-Nummer: 25177-85-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 132 °C
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Sulfated ash ≤0.1 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm