2-Cyan-6-methylpyridin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Methylpicolinonitrile, 6-Methyl-2-pyridinecarbonitrile, 6-Cyano-2-picoline, 6-Methylpyridine-2-carbonitrile
425920010 425920050
ACRO425920010EA 36.2 EUR
ACRO425920010 ACRO425920050
2-Cyan-6-methylpyridin 97%
2-Cyano-6-methylpyridine
Formel: C₇H₆N₂
Schmelzpunkt: 70…74 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00190586
CAS-Nummer: 1620-75-3
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 73 °C
GC ≥96 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure