3,5-Dihydroxybenzaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
425650010 425650050 425650250
ACRO425650010EA 87.7 EUR
ACRO425650010 ACRO425650050 ACRO425650250
3,5-Dihydroxybenzaldehyd 98%
3,5-Dihydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₆O₃
Schmelzpunkt: 153…158 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016611
CAS-Nummer: 26153-38-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to grey to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %