Kupfer(II)acetat Monohydrat ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Copper diacetate monohydrate, Cupric acetate monohydrate, Acetic acid copper (II) salt monohydrate, Copper(II) acetate hydrate
423590025 423591000 423595000
ACRO423590025EA 403 EUR
ACRO423590025 ACRO423591000 ACRO423595000
Kupfer(II)acetat Monohydrat ACS
Kupfer(II)acetat Monohydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
Molekulargewicht: 199.65 g/mol
Siedepunkt: 240 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 115 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149570
CAS-Nummer: 6046-93-1
UN-Nummer: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 13,02651
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Blue-green to dark green Solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %