Methyl-1,2,4-triazol-3-carboxylat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate, Methyl 1H-1,2,4-triazole-5-carboxylate
415000050
415000250
ACRO415000050EA
35
EUR
ACRO415000050
ACRO415000250
Methyl-1,2,4-triazol-3-carboxylat 98%
Methyl-1,2,4-triazol-3-carboxylat
Formel:
C₄H₅N₃O₂ Molekulargewicht: 127.10 g/mol Schmelzpunkt: 190…191 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00135989 CAS-Nummer: 4928-88-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder and/or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 185 to 193 °C |
HPLC | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...