Methyl-4,4-dimethyl-3-oxopentanoat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Pivaloylacetic Acid Methyl Ester, 4,4-Dimethyl-3-oxovaleric Acid Methyl Ester, Methyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate, Methyl Pivaloylacetate
414190010
414190100
ACRO414190010EA
20.2
EUR
ACRO414190010
ACRO414190100
Methyl-4,4-dimethyl-3-oxopentanoat 98%
Methyl-4,4-dimethyl-3-oxopentanoat
Formel:
C₈H₁₄O₃ Siedepunkt: 67…70 °C (13 mmHg) Dichte: 0.98 g/cm³ Flammpunkt: 78 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008847 CAS-Nummer: 55107-14-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |